Learn More
Diethyl Ether, for Trace Metal Analysis, Primar™, Stabilised with Copper Gauze, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10616452 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616452 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10616452 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/2455/17
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Punto di fusione -116°C
CAS 60-29-7
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C4H10O
Pressione del vapore 587mbar at 20°C
Numero MDL MFCD00011646
Viscosità 0.2448cp at 20°C
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Punti di ebollizione 34.6°C
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name etossietano
Molecular Weight (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Peso formulazione 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dietiletere
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.