Learn More
Diethyl Fumarate, TRC
Codice prodotto. 30380996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380996 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44449525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl fumarate
CAS 623-91-6
Formula molecolare C8 H12 O4
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Butenedioic acid (2E)-, diethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, diethyl ester, Fumaric acid, diethyl ester (6CI,8CI), (2E)-2-Butenedioic acid diethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid diethyl ester, Diethyl (E)-but-2-enedioate, Diethyl fumarate, Diethyl fumaric acid ester, Ethyl fumarate, NSC 20954
InChI Formula InChI=1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
IUPAC Name diethyl (E)-but-2-enedioate
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Peso formulazione 172.0736