Learn More
Diethyl isobutylmalonate, 98%
Codice prodotto. 11317286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317286 25 g 25g
11307286 5 g 5g
11327286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11317286 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09202.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10203-58-4 | C11H20O4 | 216.277 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10203-58-4
Formula molecolare C11H20O4
Molecular Weight (g/mol) 216.277
Numero MDL MFCD00026869
InChI Key OFRFGNSZCYDFOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl isobutylmalonate, isobutylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-isobutylmalonate, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, diethyl ester, malonic acid, isobutyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, ethyl 2-carbethoxy-4-methyl pentanoate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, diethylisobutylmalonate
PubChem CID 25047
IUPAC Name diethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioate
SMILES CCOC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl isobutylmalonate
Densità 0.97
Punti di ebollizione 225°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.422
Quantità 25 g
Beilstein 1103030
Peso formulazione 216.28
Percent Purity 98%