Learn More
Diethyl Isobutylmalonate, TRC
Codice prodotto. 30371619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371619 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4443655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Isobutylmalonate
CAS 10203-58-4
Formula molecolare C11H20O4
Quantità 5 g
Sinonimo 2-(2-Methylpropyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, (2-Methylpropyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, Ethyl 2-Ethoxycarbonyl-4-methylvalerate, NSC 68522
InChI Formula InChI=1S/C11H20O4/c1-5-14-10(12)9(7-8(3)4)11(13)15-6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
SMILES O=C(C(C(OCC)=O)CC(C)C)OCC
IUPAC Name diethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioate
Molecular Weight (g/mol) 216.27
Peso formulazione 216.1362