Learn More
Diethyl isocyanomethylphosphonate, 97%
Product Code. 10647094 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10647094 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10620893 1 mL Bottiglia in vetro 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10647094 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 369240050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 41003-94-5 | C6H12NO3P | 177.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41003-94-5
Formula molecolare C6H12NO3P
Molecular Weight (g/mol) 177.14
Numero MDL MFCD00042951
InChI Key ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl isocyanomethylphosphonate, diethylisocyanomethylphosphonate, acmc-20al8q, diethoxycarbonyl methanisocyanide, diethyl isocyanomethyl phosphonate, diethoxyphosphinylmethyl isocyanide, isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester, isocyanomethylphosphononic acid diethyl ester, 1-ethoxy isocyanomethyl phosphoryl oxyethane
PubChem CID 2734699
IUPAC Name 1-[ethoxy(isocyanomethyl)phosphoryl]oxyethane
SMILES CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
Specifications
Materiale o nome chimico Diethyl isocyanomethylphosphonate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1050g/mL
Punti di ebollizione 84°C to 87°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CNCH2P(O)(OC2H5)2
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Quantità 5 mL
Fieser 14,135
Gravità specifica 1.105
Peso formulazione 177.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl isocyanomethylphosphonate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.