Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl ketomalonate |
| Nota nome | 97% |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.1420g/mL |
| Punti di ebollizione | 208.0°C to 210.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >112°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C2H5O2CCOCO2C2H5 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diethyl ketomalonate