Learn More
Diethyl ketomalonate, 95%
Codice prodotto. 10366320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10366320 25 g Bottiglia in vetro 25g
10253950 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10366320 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 114430250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 609-09-6 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-09-6
Formula molecolare C7H10O5
Molecular Weight (g/mol) 174.15
Numero MDL MFCD00009121
InChI Key DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ketomalonate, diethyl mesoxalate, diethyl 2-oxomalonate, diethyl oxomalonate, ethyl mesoxalate, ethyl ketomalonate, propanedioic acid, oxo-, diethyl ester, diethylketomalonate, mesoxalic acid diethyl ester, mesoxalic acid, diethyl ester
PubChem CID 69105
IUPAC Name diethyl 2-oxopropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ketomalonate
Nota nome 97%
Colore Yellow
Densità 1.1420g/mL
Punti di ebollizione 208.0°C to 210.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5O2CCOCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4150 to 1.4190
Quantità 25 g
Beilstein 03, 769
Fieser 06,188; 08,170
Indice di Merck 15, 5983
Gravità specifica 1.142
Peso formulazione 174.15
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ketomalonate