Learn More
(+)-Diethyl L-tartrate, 99+%
Codice prodotto. 10742591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10742591 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10634842 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10742591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168961000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87-91-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-91-2
Formula molecolare C8H14O6
Molecular Weight (g/mol) 206.19
Numero MDL MFCD00009143
InChI Key YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
PubChem CID 6993580
IUPAC Name diethyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Diethyl L-tartrate
Nota nome 99+%
Punto di fusione 17°C
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 280°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [-CH(OH)CO2C2H5]2
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.447
Quantità 100 mL
Beilstein 03, 512
Fieser 11,181; 13,276; 16,54
Indice di Merck 15, 3150
Gravità specifica 1.2
Condizione di rotazione specifica +7.50° (20°C neat)
Rotazione specifica + 7.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 206.19
Percent Purity 99+%
Forma fisica Viscous Liquid