Learn More
Diethyl maleate, 97%
Codice prodotto. 10336370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
Codice prodotto. 10336370
Marca: Thermo Scientific 114440010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 141-05-9 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-05-9
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Numero MDL MFCD00009191
InChI Key IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Sinonimo diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
PubChem CID 5271566
ChEBI CHEBI:68508
IUPAC Name diethyl (Z)-but-2-enedioate
SMILES CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl maleate
Nota nome ca.90%
Punto di fusione -10.0°C
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 225.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H12O4
Formula lineare C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4420
Quantità 1 kg
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol, diethyl ether
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl maleate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.