Learn More
Diethyl malonate, 99+%
Codice prodotto. 10070760 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10070760 25 g Bottiglia in vetro 25g
10599240 500 g Bottiglia in vetro 500g
10192280 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10073943 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
11935021 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10070760 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114450250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-53-3
Formula molecolare C7H12O4
Molecular Weight (g/mol) 160.17
InChI Key IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
IUPAC Name diethyl propanedioate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl malonate
Punto di fusione -50.0°C
Densità 1.0550g/mL
Punti di ebollizione 199.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5O2CCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4130 to 1.4150
Quantità 25 g
Beilstein 02,573
Fieser 10,182; 13,69
Indice di Merck 15,3878
Gravità specifica 1.055
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and acetone
Viscosità 2.14 mPa.s (10°C)
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid