Learn More
Diethyl methylmalonate, 99%
Codice prodotto. 10615402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10615402 500 g Bottiglia in vetro 500g
10407750 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10615402 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155145000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 609-08-5 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-08-5
Formula molecolare C8H14O4
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Numero MDL MFCD00009162
InChI Key UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl methylmalonate, methylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-methylmalonate, propanedioic acid, methyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-methylpropanedioate, diethylmethylmalonate, ethyl methylmalonate, diethyl methylpropanedioate, malonic acid, methyl-, diethyl ester, 2-methylmalonic acid diethyl
PubChem CID 11857
IUPAC Name diethyl 2-methylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl methylmalonate
Nota nome 99%
Colore Colorless
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 198°C to 199°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5O2CCH(CH3)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4120 to 1.414
Quantità 500 g
Beilstein 02, 629
Fieser 05,216
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid