Learn More
Diethyl Methylmalonate, TRC
Codice prodotto. 30388131
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388131 25 g -
30378067 5 g 5g
30379932 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30388131 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44443025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-08-5
Formula molecolare C8H14O4
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Sinonimo 2-Methylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Methylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Methylmalonate, Diethyl Methylpropanedioate, Diethyl alpha-Methylmalonate, NSC 8700
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Methylmalonate
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Peso formulazione 174.0892