Learn More
Diethyl oxalate, 99%
Codice prodotto. 10784651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10784651 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10487180 25 g Bottiglia in vetro 25g
15700819 500 g Bottiglia in vetro 500g
10347430 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10207263 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10784651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159180010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-92-1
Formula molecolare C6H10O4
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Numero MDL MFCD00009119
InChI Key WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
PubChem CID 7268
IUPAC Name diethyl oxalate
SMILES CCOC(=O)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl oxalate
Acidità 0.01% max. (as oxalic acid)
Punto di fusione -41.0°C
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 185.0°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5O2CCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4085 to 1.4105
Quantità 1 kg
Beilstein 02, 535
Fieser 01,250; 02,132; 07,106; 15,133
Indice di Merck 15, 3142
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Peso formulazione 146.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl oxalate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/