Learn More
Diethyl phenyl orthoformate, 97%
Codice prodotto. 11437044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437044 50 g 50g
11427044 10 g 10g
11447044 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11437044 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21498.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14444-77-0 | C11H16O3 | 196.246 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14444-77-0
Formula molecolare C11H16O3
Molecular Weight (g/mol) 196.246
Numero MDL MFCD00009228
InChI Key QTURWMMVIIBRRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl phenyl orthoformate, diethoxymethoxy benzene, benzene, diethoxymethoxy, diethoxymethoxy-benzene, acmc-209csr, diethoxy phenoxy methane, diethoxymethoxy benzene #, diethylphenyl orthoformate, orthoformic acid diethyl phenyl ester
PubChem CID 84440
IUPAC Name diethoxymethoxybenzene
SMILES CCOC(OCC)OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl phenyl orthoformate
Punto di fusione -26°C
Densità 1.015
Punti di ebollizione 103°C to 104°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C (149°F)
Indice di rifrazione 1.4795
Quantità 50 g
Beilstein 1872634
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 196.25
Percent Purity 97%