Learn More
Diethyl phenylmalonate, 98%
Codice prodotto. 10418300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
250mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10418300 1 L Bottiglia in vetro 1L
10193430 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10001620 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10376980 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10751925 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10418300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150260010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 83-13-6 | C13H16O4 | 236.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-13-6
Numero MDL MFCD00009144
InChI Key FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
PubChem CID 66514
IUPAC Name diethyl 2-phenylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl phenylmalonate
Punto di fusione 16.0°C to 17.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 170.0°C to 172.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C13H16O4
Formula lineare C2H5O2CCH(C6H5)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4903 to 1.4923
Quantità 1 L
Beilstein 09, 854
Molecular Weight (g/mol) 236.267
Peso formulazione 236.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting