Learn More
Diethyl Phenylmalonate, TRC
Codice prodotto. 30369282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369282 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369282 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4448232.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Phenylmalonate
CAS 83-13-6
Formula molecolare C13H16O4
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H16O4/c1-3-16-12(14)11(13(15)17-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)c1ccccc1
IUPAC Name diethyl 2-phenylpropanedioate
Molecular Weight (g/mol) 236.26
Peso formulazione 236.1049