Learn More
Diethyl Phenylmalonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl Phenylmalonate |
| CAS | 83-13-6 |
| Formula molecolare | C13H16O4 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H16O4/c1-3-16-12(14)11(13(15)17-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C(=O)OCC)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | diethyl 2-phenylpropanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 236.26 |
| Peso formulazione | 236.1049 |