Learn More
Diethyl phosphate, 96%
Codice prodotto. 15780869 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15780869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15780869 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 407420050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 598-02-7 | C4H11O4P | 154.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl phosphate
CAS 598-02-7, 7664-38-2
Punto di fusione 6.0°C
Densità 1.2900g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C
Punto d'infiammabilità 91°C
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C4H11O4P
Formula lineare (C2H5O)2PO2H
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.29
Sinonimo diethyl phosphate, diethyl acid phosphate, phosphoric acid, diethyl ester, diethyl phosphoric acid, diethylphosphate, diethylphosphoric acid, ethyl phosphate, di, o,o-diethyl hydrogen phosphate, ethyl phosphate, eto 2 ho po, o,o-diethylphosphoric acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
InChI Key UCQFCFPECQILOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=O)(O)OCC
IUPAC Name diethyl hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 154.1
PubChem CID 654
ChEBI CHEBI:27708
Peso formulazione 154.1
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl phosphate, 96%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, diethyl ester