Learn More
Diethyl phosphate-d10 (diethyl-d10), TRC
Codice prodotto. 30409491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30409491 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30409491 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP35943210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Phosphate-d10 (Diethyl-d10)
CAS 2483831-48-5
Formula molecolare C4 D10 H O4 P
Quantità 10 mg
Sinonimo Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol','1,1'-(hydrogen phosphate) (ACI), Ethan-1,1,2,2,2-d5-ol 1,1'-(hydrogen phosphate), Diethyl-d10 Phosphate, Diethyl Phosphate-d10, Diethyl Phosphate-D10
InChI Formula InChI=1S/C4H11O4P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 164.1631
Peso formulazione 164.1023