Learn More
Diethyl phosphate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491526
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491526 500 mg 500mg
16484596 100 mg 100mg
16480926 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16491526 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101417
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Diethylphosphate (DEP) is product of metabolism and of environmental degradation of a commonly used insecticide Chlorpyrifos.
Diethylphosphate (DEP) is product of metabolism and of environmental degradation of a commonly used insecticide Chlorpyrifos.
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl phosphate
Forma fisica Liquid
CAS 598-02-7
Colore Colorless
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H11O4P
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinonimo Diethyl phosphoric acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 34 mg/mL (220.64 mM)
SMILES O=P(OCC)(O)OCC
Molecular Weight (g/mol) 154.1
Peso formulazione 154.1
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only