Learn More
Diethyl phthalate, 99%
Codice prodotto. 10714801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714801 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10376080 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10569410 1 L Bottiglia in vetro 1L
10443825 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10714801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114520025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 84-66-2 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84-66-2
Formula molecolare C12H14O4
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Numero MDL MFCD00009111
InChI Key FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
PubChem CID 6781
ChEBI CHEBI:34698
IUPAC Name diethyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl phthalate
Nota nome 99%
Densità 1.1180g/mL
Punti di ebollizione 298.0°C to 299.0°C
Punto d'infiammabilità 156°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5010 to 1.5030
Quantità 2.5 L
Beilstein 09,798
Indice di Merck 15,7483
Gravità specifica 1.118
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,,benzene,chloroform,carbon tetrachloride
Viscosità 12 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 222.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid