Learn More
Diethyl Phthalate, Mikromol™
Codice prodotto. 17928654
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17928654 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17928654 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0006.28
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diethyl Phthalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl phthalate
CAS 84-66-2
Nomi componenti o analita Diethyl phthalate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H14 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Diethyl Phthalate
InChI Formula InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
IUPAC Name diethyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Quantità 100 mg
Peso formulazione 222.0892 g/mol