Learn More
Diethyl Phthalate, TRC
Codice prodotto. 30012499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012499 100 g 100g
30011852 500 g 500g
17918324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD444770100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84-66-2
Formula molecolare C12 H14 O4
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Phthalic acid, diethyl ester (6CI,8CI), 1,2-Benzodioic acid diethyl ester, 1,2-Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Anozol, DEP, Diethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Diethyl phthalate, Ethyl phthalate, NSC 8905, Neantine, Palatinol A, Phthalol, Placidol E, Solvanol, Unimoll DA, o-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, o-Bis(ethoxycarbonyl)benzene, Phthalic acid, bis-ethyl ester
IUPAC Name diethyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl phthalate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 222.0892
Percent Purity >95%