Learn More
Diethyl Propylmalonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl Propylmalonate |
| CAS | 2163-48-6 |
| Formula molecolare | C10 H18 O4 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Valproic Acid Impurity 18 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H18O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC Name | diethyl 2-propylpropanedioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.25 |
| Peso formulazione | 202.1205 |