Learn More
Diethyl Pyrocarbonate, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11701987
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11701987 10 mL Pezzo
11417573 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11701987 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 1883501
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Identificatori chimici
CAS 1609-47-8
Formula molecolare C6H10O5
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Numero MDL MFCD00009106
InChI Key FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC Name diethyl dicarbonate
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Specifica
Indice di rifrazione 1.3960 - 1.4000
Quantità 10 mL