Learn More
Diethyl pyrocarbonate, 97%, pure
Codice prodotto. 10052140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052140 5 g Bottiglia in vetro 5g
10417970 25 g Bottiglia in vetro 25g
10114380 100 g Bottiglia in vetro 100g
10794264 500 g Bottiglia in vetro 500g
11995151 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10052140 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170250050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1609-47-8
Formula molecolare C6H10O5
Molecular Weight (g/mol) 162.14
Numero MDL MFCD00009106
InChI Key FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC Name ethoxycarbonyl ethyl carbonate
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl pyrocarbonate
Densità 1.1175g/mL
Punti di ebollizione 93.0°C to 94.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 69°C
Intervallo percentuale saggio 0.97
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O(CO2C2H5)2
Indice di rifrazione 1.3960 to 1.4000
Quantità 5 g
Beilstein 03,IV,18
Indice di Merck 153146
Gravità specifica 1.1175
Informazioni di solubilità Solubility in water: slow decomposition. Other solubilities: very soluble in acetone,ethanol,ligroin
Viscosità 1.97 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 162.14
Percent Purity 97%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl pyrocarbonate