Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl pyrocarbonate |
| Densità | 1.1175g/mL |
| Punti di ebollizione | 93.0°C to 94.0°C (18.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 69°C |
| Intervallo percentuale saggio | 0.97 |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | O(CO2C2H5)2 |
| Indice di rifrazione | 1.3960 to 1.4000 |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 03,IV,18 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diethyl pyrocarbonate