Learn More
Diethyl Pyrocarbonate, >97%, Ultrapure
Codice prodotto. 15805388 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15805388 25 mL Plastic bottle 25mL
15815388 100 mL Plastic bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15805388 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J14710.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162.141 g/mol
  • A strong, nonspecific inhibitor of ribonuclease
  • Reacts with the N1 of histidine residues in proteins under mild conditions
  • Used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH2 and imidazole groups in proteins
  • Reacts with amines and thus cannot be used with Tris Buffer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Strong, nonspecific inhibitor of ribonuclease
  • Reacts with N1 of histidine residues in proteins under mild conditions
  • Used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH2 and imidazole groups in proteins
  • Reacts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1609-47-8
Formula molecolare C6H10O5
Molecular Weight (g/mol) 162.141
Numero MDL MFCD00009106
InChI Key FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC Name ethoxycarbonyl ethyl carbonate
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Pyrocarbonate
Punto di fusione 69°C
Densità 1.101
Punti di ebollizione 93°C to 94°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità 69°C
Imballaggio Plastic bottle
Indice di rifrazione 1.398
Quantità 25 mL
Beilstein 637031
Peso formulazione 162.14
Percent Purity ≥97%
Grado Ultrapure
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl pyrocarbonate, Ultrapure, Thermo Scientific
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate