Descrizione
- A strong, nonspecific inhibitor of ribonuclease
- Reacts with the N1 of histidine residues in proteins under mild conditions
- Used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH2 and imidazole groups in proteins
- Reacts with amines and thus cannot be used with Tris Buffer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Strong, nonspecific inhibitor of ribonuclease
- Reacts with N1 of histidine residues in proteins under mild conditions
- Used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH2 and imidazole groups in proteins
- Reacts
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl Pyrocarbonate |
| Punto di fusione | 69°C |
| Densità | 1.101 |
| Punti di ebollizione | 93°C to 94°C (18 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 69°C |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Indice di rifrazione | 1.398 |
| Quantità | 100 mL |
| Beilstein | 637031 |
| Peso formulazione | 162.14 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diethyl pyrocarbonate, Ultrapure, Thermo Scientific
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate