Specifica
| Materiale o nome chimico | Diethyl Pyrocarbonate |
| CAS | 1609-47-8 |
| Densità | Density 1.12g/mL,1.1 sp. gr. |
| Formula molecolare | C6H10O5 |
| Numero MDL | MFCD00009106 |
| Quantità | 25 mL |
| Sinonimo | diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid |
| InChI Key | FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)OC(=O)OCC |
| IUPAC Name | ethoxycarbonyl ethyl carbonate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Diethyl Pyrocarbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .