Learn More
Diethyl Pyrocarbonate Ribonuclease inhibitor. MP Biomedicals
Codice prodotto. 11406672 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11406672 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11406672 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215090250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    263.55€ / 50mL
    Risparmia 13.45€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Effective nuclease inhibitor used for modifying proteins and nucleic acids.
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Pyrocarbonate
Nota nome Ribonuclease inhibitor.
CAS 1609-47-8
Densità 1.12 g/mL
Formula molecolare C6H10O5
Numero MDL MFCD00009106
Quantità 50 mL
Sinonimo diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
InChI Key FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
IUPAC Name diethyl dicarbonate
Molecular Weight (g/mol) 162.14
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Peso formulazione 162.1
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl Pyrocarbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl pyrocarbonate