Learn More
Diethyl Rivastigmine, TRC
Codice prodotto. 30378228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30378228 100 mg
30371429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30378228 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD444950100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1230021-34-7
Formula molecolare C15 H24 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 264.3633
Sinonimo Carbamic acid, N,N-diethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester
IUPAC Name [3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl] N,N-diethylcarbamate
SMILES CCN(CC)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1
Peso formulazione 264.1838