Learn More
Diethyl Stilbestrol beta-D-Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30004506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004506 5 mg 5mg
30008606 1 mg 1mg
30008318 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004506 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4450205MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2408-40-4
Formula molecolare C24 H28 O8
Molecular Weight (g/mol) 444.47
Sinonimo Diethyl Stilbestrol-B-D-Glucuronide
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-[(E)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenoxy]oxane-2-carboxylic acid
SMILES CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)\c3ccc(O)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylstilbestrol beta-D-Glucuronide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H28O8/c1-3-17(13-5-9-15(25)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(12-8-14)31-24-21(28)19(26)20(27)22(32-24)23(29)30/h5-12,19-22,24-28H,3-4H2,1-2H3,(H,29,30)/b18-17+/t19-,20-,21+,22-,24+/m0/s1
Peso formulazione 444.1784
Percent Purity >95%