Learn More
Diethyl sulfate, 99%
Codice prodotto. 10589410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10589410 1 L Bottiglia in vetro 1L
10560401 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10438450 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10627763 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10589410 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114560010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 64-67-5 | C4H10O4S | 154.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-67-5
Formula molecolare C4H10O4S
Molecular Weight (g/mol) 154.18
Numero MDL MFCD00009099
InChI Key DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfuric acid, diethyl ester, diethyl sulphate, diethylsulfate, diaethylsulfat, sulfuric acid diethyl ester, diethyl tetraoxosulfate, diaethylsulfat german, unii-k0fo4vfa7i, des van, diethylester kyseliny sirove
PubChem CID 6163
ChEBI CHEBI:34699
IUPAC Name diethyl sulfate
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl sulfate
Punto di fusione -24.0°C
Densità 1.1795g/mL
Punti di ebollizione 208.0°C
Punto d'infiammabilità 104°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)2SO2
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.4010
Quantità 1 L
Beilstein 01,327
Fieser 01,253
Indice di Merck 15,3149
Gravità specifica 1.1795
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohol and ether
Viscosità 1.79 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 154.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid