Learn More
Diethyl Sulphate, TRC
Codice prodotto. 30379613
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379613 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD444970250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Sulphate
CAS 64-67-5
Formula molecolare C4H10O4S
Quantità 250 g
Sinonimo Ethyl sulfate (Et2SO4), DES, Diethyl sulfate, Ethyl sulfate, NSC 56380
InChI Formula InChI=1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOS(=O)(=O)OCC
IUPAC Name diethyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 154.18
Peso formulazione 154.03