Learn More
Diethyl terephthalate, 98%
Codice prodotto. 10579082 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10579082 100 g Bottiglia in vetro 100g
10279640 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10579082 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 407451000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 636-09-9 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 636-09-9
Formula molecolare C12H14O4
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Numero MDL MFCD00039891
InChI Key ONIHPYYWNBVMID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl terephthalate, p-diethyl phthalate, diethylterephthalate, terephthalic acid, diethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diethyl ester, diethyl p-phthalate, terephthalic acid diethyl ester, unii-n97x85l3cd, 1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboxylate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 12483
IUPAC Name diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl terephthalate
Nota nome 98%
Punto di fusione 42.0°C to 45.0°C
Colore White
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 302.0°C
Punto d'infiammabilità 117°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.11
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,ethanol
Peso formulazione 222.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid