Learn More
Diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 97%
Codice prodotto. 10062220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10062220 5 g Bottiglia in vetro 5g
10045813 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10062220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169180050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3999-55-1 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3999-55-1
Formula molecolare C9H14O4
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00198002
InChI Key SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
Sinonimo diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, trans-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2r-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1r,2r-rel, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,3-diethyl ester, 1r,2r-rel, 1s,2s-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyltrans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-1,2-diethoxycarbonyl-cyclopropane
PubChem CID 11715303
IUPAC Name diethyl (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CC1C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 70°C to 75°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H4(CO2C2H5)2
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.442
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.06
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid After Melting