Learn More
Diethyl vinylphosphonate, 97%
Codice prodotto. 10465745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10465745 100 g Bottiglia in vetro 100g
10410822 10 g Bottiglia in vetro 10g
10081711 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10465745 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152151000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 682-30-4 | C6H13O3P | 164.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 682-30-4
Formula molecolare C6H13O3P
Molecular Weight (g/mol) 164.14
Numero MDL MFCD00009079
InChI Key DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
PubChem CID 69629
IUPAC Name 1-[ethenyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane
SMILES CCOP(=O)(OCC)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl vinylphosphonate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 202°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5O)2P(O)CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4280 to 1.43
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.06
Peso formulazione 164.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid