Learn More
Diethylamine 2000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322924
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322924 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322924 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA12604500WA2000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamine
CAS 109-89-7
Nomi componenti o analita Diethylamine
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C4 H11 N
Concentrazione 2000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I
InChI Formula InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCNCC
IUPAC Name N-ethylethanamine
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Quantità 1 mL
Peso formulazione 73.0891 g/mol