Learn More
Diethylamine ≥ 99.5%, ChromAR™ for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15528734
Cambia vista
Click to view available options
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15528734 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15528734 Fornitore Macron Fine Chemicals N. del fornitore 672825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
    • at 300 nm max. 0.3
    • at 320 nm max. 0.15
    • at 350 nm max. 0.05
    • at 400 nm max. 0.004
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
    • at 400 nm max. 0.004
Specifica
CAS 109-89-7
Punti di ebollizione 56°C
Punto d'infiammabilità -23°C
Intervallo percentuale saggio min. 99.5%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H11N
Numero MDL MFCD00009032
Quantità 2.5 L
Numero UN 1486
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.005%
InChI Key HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCNCC
IUPAC Name diethylamine
Molecular Weight (g/mol) 73.14