Learn More
Diethylamine, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10093073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10093073 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10001510 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10636922 1 L Bottiglia in vetro 1L
10001500 2.5 L Glass Bottle 2.50L
11975161 10 L Metal drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10093073 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149452500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-89-7
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Numero MDL MFCD00009032
InChI Key HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
SMILES CCNCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamine
Punto di fusione -50.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7100g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C
Punto d'infiammabilità −23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2NH
Indice di rifrazione 1.3840 to 1.3860
Quantità 250 mL
Beilstein 04, 95
Fieser 04,148; 13,312; 14,191
Indice di Merck 15, 3122
Gravità specifica 0.71
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic, solvents
IUPAC Name N-ethylethanamine
Viscosità 0.34 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 73.13
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.