Learn More
Diethylamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11449233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449233 500 mL 500mL
11324499 100 mL 100mL
11459233 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11449233 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11716.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Diethylamine is used as a corrosion inhibitor. It is also used in the production of rubber, resins, dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diethylamine is used as a corrosion inhibitor. It is also used in the production of rubber, resins, dyes and pharmaceuticals. It is also used to cook lysergic acid diethylamide (LSD) and is strictly watched by Drug Enforcement Administration (DEA).
Solubility
Miscible with water, alcohol, ether, chloroform and carbon terachloride.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-89-7
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Numero MDL MFCD00009032
InChI Key HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
SMILES CCNCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamine
Punto di fusione °C to 50°C
Densità 0.706
Punti di ebollizione 54°C to 55°C
Punto d'infiammabilità -28°C (-18°F)
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Indice di rifrazione 1.385
Quantità 500 mL
Beilstein 605268
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with water,alcohol,ether,chloroform and carbon terachloride.
IUPAC Name N-ethylethanamine
Peso formulazione 73.14
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylamine