Learn More
Diethylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30382341
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382341 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30382341 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44349025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamine Hydrochloride
CAS 660-68-4
Formula molecolare C4H12ClN
Quantità 25 g
Sinonimo Diethylammonium Chloride, N-Ethylethanamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCNCC
IUPAC Name N-ethylethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 109.6
Peso formulazione 109.0658