Learn More
Diethylamine, Mikromol™
Codice prodotto. 17988879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17988879 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17988879 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0273.13
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diethylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamine
CAS 109-89-7
Nomi componenti o analita Diethylamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H11 N
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I
InChI Formula InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCNCC
IUPAC Name N-ethylethanamine
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Quantità 100 mg
Peso formulazione 73.0891 g/mol