Learn More
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411139
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16411139 1 g 1g
16491586 500 mg 500mg
16465236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16411139 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY109656
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
CAS 302776-68-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H31NO4
Quantità 1 g
Sinonimo DHHB
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.78 mM)
SMILES O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2O)=O
Molecular Weight (g/mol) 397.51
Peso formulazione 397.51
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only