Learn More
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491586
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491586 500 mg 500mg
16465236 100 mg 100mg
16411139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16491586 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY109656
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
CAS 302776-68-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H31NO4
Quantità 500 mg
Sinonimo DHHB
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.78 mM)
SMILES O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2O)=O
Molecular Weight (g/mol) 397.51
Peso formulazione 397.51
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only