Learn More
Diethylcyanamide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10796053
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
617-83-4
C5H10N2
98.15
MFCD00001769
ZZTSQZQUWBFTAT-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethylcyanamide, cyanamide, diethyl, n-cyanodiethylamine, diethylkyanamid, usaf ek-6326, diethylkyanamid czech, cyanodiethylamine, diethylamino carbonitrile, diethyl-cyanamide, aminodiethylcarbonitrile
12050
diethylcyanamide
CCN(CC)C#N
617-83-4
C5H10N2
98.15
MFCD00001769
ZZTSQZQUWBFTAT-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethylcyanamide, cyanamide, diethyl, n-cyanodiethylamine, diethylkyanamid, usaf ek-6326, diethylkyanamid czech, cyanodiethylamine, diethylamino carbonitrile, diethyl-cyanamide, aminodiethylcarbonitrile
12050
diethylcyanamide
CCN(CC)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Diethylcyanamide
Colore White
Densità 0.8460g/mL
Punti di ebollizione 186°C to 188°C
Punto d'infiammabilità 69°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C2H5)2NCN
Indice di rifrazione 1.4210 to 1.423
Quantità 10 g
Beilstein 04, 121
Gravità specifica 0.846
Peso formulazione 98.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diethylcyanamide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.