Learn More
Diethyldithiocarbamic acid, silver salt, 99%, for analysis
Codice prodotto. 10112430 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10112430 25 g Bottiglia in vetro 25g
10716141 5 g Bottiglia in vetro 5g
10424955 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10112430 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 114290250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1470-61-7 | C5H10AgNS2 | 256.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1470-61-7
Formula molecolare C5H10AgNS2
Molecular Weight (g/mol) 256.13
Numero MDL MFCD00004929
InChI Key NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
PubChem CID 3034078
IUPAC Name silver;N,N-diethylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Specifications
Materiale o nome chimico Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Nota nome For analysis
Punto di fusione 172.0°C to 175.0°C
Colore Green to Khaki
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2NCS2Ag
Quantità 25 g
Beilstein 04, 121
Informazioni di solubilità (0.5% in pyridine) clear
Peso formulazione 256.13
Percent Purity 99%
Grado Analisi
Forma fisica Amorphous Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.