Learn More
Diethyldithiocarbamic acid, silver salt, ACS reagent
Codice prodotto. 10351261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10351261 10 g Bottiglia in vetro 10g
10538522 25 g Bottiglia in vetro 25g
15139283 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10351261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419330100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1470-61-7 | C5H10AgNS2 | 256.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1470-61-7
Formula molecolare C5H10AgNS2
Molecular Weight (g/mol) 256.13
Numero MDL MFCD00004929
InChI Key NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
PubChem CID 3034078
IUPAC Name silver;N,N-diethylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Punto di fusione 172.0°C to 175.0°C
Colore Khaki
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2NCS2Ag
Quantità 10 g
Beilstein 04,121
Informazioni di solubilità (in Pyridine) Passes test
Peso formulazione 256.13
Grado Reagente ACS
Forma fisica Amorphous Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.