Learn More
Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 10075920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10075920 100 g Bottiglia in vetro 100g
10289370 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10075920 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424311000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20624-25-3 | C5H10NNaS2·3H2O | 225.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20624-25-3
Formula molecolare C5H10NNaS2·3H2O
Molecular Weight (g/mol) 225.31
Numero MDL MFCD00150617
InChI Key WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
IUPAC Name sodium;N,N-diethylcarbamodithioate;trihydrate
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Punto di fusione 95.0°C to 98.5°C
Colore Gray to White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2NCS2Na·3H2O
Quantità 100 g
Beilstein 04, II, 613
Sensibilità (to copper) Passes Test
Indice di Merck 15, 3421
Informazioni di solubilità (in water) Passes test
Peso formulazione 225.31
Grado Reagente ACS
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate